Tlačiť
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
366430010 366430050
ACRO366430010EA 66.99 EUR
ACRO366430010 ACRO366430050
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₆BNO₂
Teplota tavenia: 94…99 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03093897
Číslo CAS: 171364-82-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to orange to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 99 °C
GC ≥96.0 %