Tlačiť
Dodecane (mixture of isomers)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
365770010 365770050 365770250
ACRO365770010EA 71.4 EUR
ACRO365770010 ACRO365770050 ACRO365770250
Dodecane (mixture of isomers)
Dodecane (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₂H₂₆
Teplota varu: 170…195 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –60 °C
Hustota: 0,751 g/cm³
Teplota vzplanutia: 44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008969
Číslo CAS: 13475-82-6
EINECS: 297-629-8
OSN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Density (15°C) 746 to 756 kg/m3
Distillation range 170 to 195 °C
Aromatics ≤50 ppm