Tlačiť
2,5-Dibromotoluene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,4-Dibromo-2-methylbenzene
A19418.06 A19418.14
A19418.06EA 39.67 EUR
A19418.06 A19418.14
2,5-Dibromotoluene ≥98%
2,5-Dibromotoluene
Purity: 98% CAS No.: 615-59-8 Molecular Formula: C7H6Br2 Formula Weight: 249.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6020 Odour: Aromatic Melting Point: 5-6° Boiling Point: 106-108°/10mm Beilstein Reference: 1859123 MDL No.: MFCD00000090
Vzorec: C₇H₆Br₂
Mw: 249.93
Teplota varu: 106…108 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 5…6 °C
Hustota: 1.813
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000090
Číslo CAS: 615-59-8
EINECS: 210-437-0