benzylbromid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
alpha-Bromotoluene
105871000
105875000
105870010
ACRO105871000EA
82.92
EUR
ACRO105871000
ACRO105875000
ACRO105870010
benzylbromid 98%
benzylbromid
Vzorec:
(C₆H₅)CH₂Br Mw: 171.04 Teplota varu: 199 Teplota tavenia: –2 °C Hustota: 1.43 g/cm³ Teplota vzplanutia: 86 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000172 Číslo CAS: 100-39-0 EINECS: 202-847-3 OSN: 1737 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,01130 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5745 to 1.5765 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |