Tlačiť
benzylbromid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: alpha-Bromotoluene
105871000 105875000 105870010
ACRO105871000EA 82.92 EUR
ACRO105871000 ACRO105875000 ACRO105870010
benzylbromid 98%
benzylbromid
Vzorec: (C₆H₅)CH₂Br
Mw: 171.04
Teplota varu: 199
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1.43 g/cm³
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000172
Číslo CAS: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
OSN: 1737
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01130
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5745 to 1.5765 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %