Tlačiť
Phenethyl bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Bromoethyl)benzene, 2-Phenylethyl bromide
A12528.22 A12528.36
A12528.22EA 41.72 EUR
A12528.22 A12528.36
Phenethyl bromide ≥98%
Phenethyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 103-63-9 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.06 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.5560 Melting Point: -56° Boiling Point: 220-221° Beilstein Reference: 507487 MDL No.: MFCD00000240
Vzorec: BrCH₂CH₂C₆H₅
Mw: 185.06
Teplota varu: 220…221 °C
Teplota tavenia: –56 °C
Hustota: 1.355
Teplota vzplanutia: 89 °C (192 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000240
Číslo CAS: 103-63-9
EINECS: 203-130-8