Tlačiť
Phenethyl bromide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
106941000 106945000 106940025
ACRO106941000EA 58.97 EUR
ACRO106941000 ACRO106945000 ACRO106940025
Phenethyl bromide 98%
Phenethyl bromide
Vzorec: BrCH₂CH₂C₆H₅
Teplota varu: 220…221 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –56 °C
Hustota: 1,35 g/cm³
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000240
Číslo CAS: 103-63-9
EINECS: 203-130-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5553 to 1.5573 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %