Tlačiť
(1-Bromoethyl)benzene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-1-phenylethane, α-Methylbenzyl bromide
218390250 218391000
ACRO218390250EA 76.51 EUR
ACRO218390250 ACRO218391000
(1-Bromoethyl)benzene 97%
(1-Bromoethyl)benzene
Vzorec: C₆H₅CHBrCH₃
Mw: 185.06
Teplota varu: 94 °C (16 mmHg)
Teplota tavenia: 50 °C
Hustota: 1.35 g/cm³
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000139
Číslo CAS: 585-71-7
EINECS: 209-560-2
OSN: 3334
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f329f7855ae4dffcd097f49d6d504b1ec165e692&vid=6d612184698aeb1969948bdeb536d2ee39ec9551&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %