Tlačiť
1,1-Diphenylethylene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
117260100 117260250 117261000
ACRO117260100EA 76.61 EUR
ACRO117260100 ACRO117260250 ACRO117261000
1,1-Diphenylethylene 98%
1,1-Diphenylethylene
Vzorec: (C₆H₅)₂CCH₂
Teplota varu: 270…271 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 6 °C
Hustota: 1,02 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008583
Číslo CAS: 530-48-3
EINECS: 208-482-6
Merck Index: 13,03355
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef9e2a018fc6e0a147414e06d2cdd5b51e949db2&vid=23a75fa0969db1a09c065b9fced36b49bc2d26df&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6070 to 1.6090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Iodide (I) ≤30 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤1 ppm
Selenium (Se) ≤0.01 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm