4-Vinylbenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11107.03
A11107.06
A11107.14
A11107.03EA
130.37
EUR
A11107.03
A11107.06
A11107.14
4-Vinylbenzoic acid ≥98%
4-Vinylbenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1075-49-6
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 142°
Beilstein Reference: 2041130
MDL No.: MFCD00002569
Vzorec:
C₉H₈O₂ Teplota varu: 282 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼142 °C Hustota: 1,30 Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00002569 Číslo CAS: 1075-49-6 EINECS: 214-053-4 |