Tlačiť
4-Vinylbenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11107.03 A11107.06 A11107.14
A11107.03EA 130.37 EUR
A11107.03 A11107.06 A11107.14
4-Vinylbenzoic acid ≥98%
4-Vinylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 1075-49-6 Molecular Formula: C9H8O2 Formula Weight: 148.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 142° Beilstein Reference: 2041130 MDL No.: MFCD00002569
Vzorec: C₉H₈O₂
Teplota varu: 282 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼142 °C
Hustota: 1,30
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002569
Číslo CAS: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4