Tlačiť
4-Vinylbenzoic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
294910010 294910050
ACRO294910010EA 96.67 EUR
ACRO294910010 ACRO294910050
4-Vinylbenzoic acid 96%
4-Vinylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₈O₂
Teplota varu: 282 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 142…144 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002569
Číslo CAS: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Cream to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10% in Methanol) Clear solution
Titration with NaOH ≥95 %