Tlačiť
Burners, Teclu
Dodávateľ: BOCHEM
7100 7110
BOCH7100EA 178.25 EUR
BOCH7100 BOCH7110
Burners, Teclu
Ohřívače Hořáky plynové
These burners have air regulation and reach a maximum temperature of 1300 °C.
Certifikácie: DIN 30665