Tlačiť
Stoppers, pointed, diamond-ground, DURAN®
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
286117407 286118103 286117904 286113808 286114204 286114804 286115406 286116008 286116608
217-0793EA 402.56 EUR
217-0793 217-0795 217-0794 217-0787 217-0788 217-0789 217-0790 217-0791 217-0792
Stoppers, pointed, diamond-ground, DURAN®
Zátky Zátky skleněné
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Hexagonal
  • Pointed
  • Diamond-ground