Tlačiť
Fenol 99.0-100.5%, detached crystals Ph. Eur.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
20596.297EA 200.16 EUR
20596.297 20596.468
Fenol 99.0-100.5%, detached crystals Ph. Eur.
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
Teplota varu: 181,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 40,8 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002143
Číslo CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
OSN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity Passes test
Freezing point Min. 39.5 °C
Residue on evaporation Max. 0.05 %
Residual solvents Passes test