Tlačiť
Fenol ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00206.0250 1.00206.1000
1.00206.0250EA 99.48 EUR
1.00206.0250 1.00206.1000
Fenol ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Fenol
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Vzorec: C₆H₅OH
Teplota varu: 181,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 40,8 °C
Hustota: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002143
Číslo CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
OSN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 84 g/l (20 °C)
Melting Point 40.8 °C
Molar Mass 94.11 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Boiling Point 181.8 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 81 °C
Explosion Limit 1.3 - 9.5 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 595 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials