Tlačiť
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
A3903-100MG A3903-1G A3903-250MG
SIALA3903-100MGEA 275.57 EUR
SIALA3903-100MG SIALA3903-1G SIALA3903-250MG
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₇NO₂
Mw: 101.11
Číslo MDL: MFCD00009944
Číslo CAS: 22059-21-8