Tlačiť
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13605.18 A13605.30
A13605.18EA 48.94 EUR
A13605.18 A13605.30
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid ≥98%
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 85-54-1 Molecular Formula: C14H8ClNO5 Formula Weight: 305.68 Melting Point: 198-201° MDL No.: MFCD00007082
Vzorec: C₁₄H₈ClNO₅
Teplota tavenia: 198…201 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007082
Číslo CAS: 85-54-1
EINECS: 201-613-8