Tlačiť
Creatinine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
228940250 228940500 228942500
ACRO228940250EA 90.53 EUR
ACRO228940250 ACRO228940500 ACRO228942500
Creatinine 98%
Creatinine
Vzorec: C₄H₇N₃O
Mw: 113.12
Teplota tavenia: 255 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: 290 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059730
Číslo CAS: 60-27-5
EINECS: 200-466-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellowish-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.2 %
Solubility (5 % in water) Clear colorless to slightly yellow
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm