Tlačiť
Creatinine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23097.09 B23097.18 B23097.30
B23097.09EA 36.22 EUR
B23097.09 B23097.18 B23097.30
Creatinine ≥98%
Creatinine
Purity: 98% CAS No.: 60-27-5 Molecular Formula: C4H7N3O Formula Weight: 113.12 Odour: Odourless pH: 7.5-8.5 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 112061 Merck Reference: 14,2569 MDL No.: MFCD00059730
Vzorec: C₄H₇N₃O
Teplota tavenia: ∼ 255 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059730
Číslo CAS: 60-27-5
EINECS: 200-466-7
Merck Index: 14,2569