Creatinine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23097.09
B23097.18
B23097.30
B23097.09EA
36.22
EUR
B23097.09
B23097.18
B23097.30
Creatinine ≥98%
Creatinine
Purity: 98%
CAS No.: 60-27-5
Molecular Formula: C4H7N3O
Formula Weight: 113.12
Odour: Odourless
pH: 7.5-8.5
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 112061
Merck Reference: 14,2569
MDL No.: MFCD00059730
Vzorec:
C₄H₇N₃O Teplota tavenia: ∼ 255 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00059730 Číslo CAS: 60-27-5 EINECS: 200-466-7 Merck Index: 14,2569 |