Tlačiť
Creatinine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C4255-100G C4255-10G C4255-1KG C4255-25G C4255-10MG
SIALC4255-100GEA 195.75 EUR
SIALC4255-100G SIALC4255-10G SIALC4255-1KG SIALC4255-25G SIALC4255-10MG
Creatinine, Sigma-Aldrich®
Creatinine
Vzorec: C₄H₇N₃O
Číslo MDL: MFCD00059730
Číslo CAS: 60-27-5
EINECS: 200-466-7