Tlačiť
Fenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
33517-100G 33517-1KG 33517-500G 33517-6X1KG
SIAL33517-100GEA 85.84 EUR
SIAL33517-100G SIAL33517-1KG SIAL33517-500G SIAL33517-6X1KG
Fenol, Sigma-Aldrich®
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
Teplota varu: 181,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 40,8 °C
Hustota: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002143
Číslo CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
OSN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390