Tlačiť
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
226610-10G 226610-1G
SIAL226610-10GEA 193.34 EUR
SIAL226610-10G SIAL226610-1G
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Vzorec: C₉H₈O
Číslo MDL: MFCD00021860
Číslo CAS: 4187-87-5
EINECS: 224-064-6