Tlačiť
(±)-2-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25515.06 B25515.14 B25515.22
B25515.06EA 70.6 EUR
B25515.06 B25515.14 B25515.22
(±)-2-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥98%
(±)-2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Purity: 98% CAS No.: 127-66-2 Molecular Formula: C10H10O Formula Weight: 146.19 Flash Point: 96°(205°F) Melting Point: 49-53° Boiling Point: 92-93°/10mm Beilstein Reference: 1100096 MDL No.: MFCD00004454
Vzorec: C₁₀H₁₀O
Teplota varu: 92…93 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 49…53 °C
Hustota: 1,031
Teplota vzplanutia: 96 °C (205 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004454
Číslo CAS: 127-66-2
EINECS: 204-855-2