3-Iodophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H28115.06
H28115.03
H28115.06EA
173.69
EUR
H28115.06
H28115.03
3-Iodophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-Iodophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 408492-28-4
Molecular Formula: C12H16BIO2
Formula Weight: 329.97
Melting Point: 70-72°
MDL No.: MFCD09953498
Vzorec:
C₁₂H₁₆BIO₂ Teplota tavenia: 70…72 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09953498 Číslo CAS: 408492-28-4 |