4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
H52349.MD
H52349.03
H52349.MDEA
40.51
EUR
H52349.MD
H52349.03
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 819058-34-9
Molecular Formula: C12H17BFNO2
Formula Weight: 237.08
MDL No.: MFCD09033884
Vzorec:
C₁₂H₁₇BFNO₂ Mw: 237.08 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09033884 Číslo CAS: 819058-34-9 |