Tlačiť
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxyazobenzene-2'-carboxylic acid, 2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, 4'-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, 2-((4-Hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid, HABA
A10333.09 A10333.18
A10333.09EA 54.88 EUR
A10333.09 A10333.18
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid ≥98%
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1634-82-8 Molecular Formula: C13H10N2O3 Formula Weight: 242.23 Melting Point: 205-207° Beilstein Reference: 1842696
Vzorec: C₁₃H₁₀N₂O₃
Mw: 242.23
Teplota tavenia: 205…207 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002428
Číslo CAS: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2