Tlačiť
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Hydroxyazobenzene-2'-carboxylic acid, 2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, 4'-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, 2-((4-Hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid, HABA
H5126-1G H5126-25G H5126-5G
SIALH5126-1GEA 19.61 EUR
SIALH5126-1G SIALH5126-25G SIALH5126-5G
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀N₂O₃
Mw: 242.23
Číslo MDL: MFCD00002428
Číslo CAS: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2