Tlačiť
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
366380010 366380050
ACRO366380010EA 112.96 EUR
ACRO366380010 ACRO366380050
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₈BNO₂
Mw: 219.09
Teplota tavenia: 165…170 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02093721
Číslo CAS: 214360-73-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 170 °C
GC ≥96.0 %