Tlačiť
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
367590010 367590050
ACRO367590010EA 100.54 EUR
ACRO367590010 ACRO367590050
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₈BNO₂
Mw: 219.09
Teplota tavenia: 89…94 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03453668
Číslo CAS: 210907-84-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
GC ≥96.0 %