Tlačiť
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
H28448.06 H28448.03
H28448.06EA 324.45 EUR
H28448.06 H28448.03
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 210907-84-9 Molecular Formula: C12H18BNO2 Formula Weight: 219.09 Melting Point: 87-93° MDL No.: MFCD03453668
Vzorec: C₁₂H₁₈BNO₂
Mw: 219.09
Teplota tavenia: 87…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03453668
Číslo CAS: 210907-84-9