Tlačiť
Ethyl isothiocyanatoformate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
196126-25G 196126-5G
SIAL196126-25GEA 278.38 EUR
SIAL196126-25G SIAL196126-5G
Ethyl isothiocyanatoformate, Sigma-Aldrich®
Ethyl isothiocyanatoformate
Vzorec: C₄H₅NO₂S
Číslo MDL: MFCD00004814
Číslo CAS: 16182-04-0
EINECS: 240-318-9