Tlačiť
Ethyl isothiocyanatoformate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L00911.06 L00911.14
L00911.06EA 100.68 EUR
L00911.06 L00911.14
Ethyl isothiocyanatoformate ≥97%
Ethyl isothiocyanatoformate
Purity: 97% CAS No.: 16182-04-0 Molecular Formula: C4H5NO2S Formula Weight: 131.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.5030 Odour: Pungent Boiling Point: 44-46°/10mm Beilstein Reference: 606091 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00004814
Vzorec: C₄H₅NO₂S
Teplota varu: 44…46 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,110
Teplota vzplanutia: 50 °C (122 °F)
Číslo MDL: MFCD00004814
Číslo CAS: 16182-04-0
EINECS: 240-318-9
OSN: 2929
ADR: 6.1,II