Ethyl isothiocyanatoformate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 16182-04-0
Molecular Formula: C4H5NO2S
Formula Weight: 131.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5030
Odour: Pungent
Boiling Point: 44-46°/10mm
Beilstein Reference: 606091
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00004814
Vzorec:
C₄H₅NO₂S Teplota varu: 44…46 °C (10 mmHg) Hustota: 1,110 Teplota vzplanutia: 50 °C (122 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00004814 Číslo CAS: 16182-04-0 EINECS: 240-318-9 OSN: 2929 ADR: 6.1,II |