Tlačiť
1-Propylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Propylboronic acid
L19965.03 L19965.06 L19965.14
L19965.03EA 77.71 EUR
L19965.03 L19965.06 L19965.14
1-Propylboronic acid ≥98%
1-Propylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 17745-45-8 Molecular Formula: CH3(CH2)2B(OH)2 Formula Weight: 87.91 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 105-107° Beilstein Reference: 1731884 MDL No.: MFCD01074564
Vzorec: C₃H₉BO₂
Mw: 87.91
Teplota tavenia: 105…107 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01074564
Číslo CAS: 17745-45-8