Tlačiť
1-Hexylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Hexylboronic acid
B22446.09 B22446.88
B22446.09EA 323.71 EUR
B22446.09 B22446.88
1-Hexylboronic acid ≥97%
1-Hexylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 16343-08-1 Molecular Formula: CH3(CH2)5B(OH)2 Formula Weight: 130.00 Melting Point: 85-90° Beilstein Reference: 1736080
Vzorec: C₆H₁₅BO₂
Teplota tavenia: 85…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01074641
Číslo CAS: 16343-08-1