Tlačiť
Ethylboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
370860010 370860050
ACRO370860010EA 73 EUR
ACRO370860010 ACRO370860050
Ethylboronic acid 95%
Ethylboronic acid
Vzorec: C₂H₇BO₂
Mw: 73.89
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01074536
Číslo CAS: 4433-63-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %