Tlačiť
1-Decylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Decylboronic acid
L19957.03 L19957.06 L19957.14
L19957.03EA 47.27 EUR
L19957.03 L19957.06 L19957.14
1-Decylboronic acid ≥98%
1-Decylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 24464-63-9 Molecular Formula: CH3(CH2)9B(OH)2 Formula Weight: 186.10 Melting Point: 86-89° Beilstein Reference: 1743934
Vzorec: C₁₀H₂₃BO₂
Mw: 186.1
Teplota tavenia: 86…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01074638
Číslo CAS: 24464-63-9