Tlačiť
1-Butylboronic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
172380010 172380050 172380250
ACRO172380010EA 38.35 EUR
ACRO172380010 ACRO172380050 ACRO172380250
1-Butylboronic acid 98%
1-Butylboronic acid
Vzorec: C₄H₁₁BO₂
Teplota tavenia: 94…96 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002106
Číslo CAS: 4426-47-5
EINECS: 224-607-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %