1-Butylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Butylboronic acid, n-Butylboronic acid
A13725.03
A13725.06
A13725.14
A13725.03EA
38.15
EUR
A13725.03
A13725.06
A13725.14
1-Butylboronic acid ≥98%
1-Butylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4426-47-5
Molecular Formula: CH3CH2CH2CH2B(OH)2
Formula Weight: 101.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 1733489
MDL No.: MFCD00002106
Vzorec:
C₄H₁₁BO₂ Teplota tavenia: 92…96 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00002106 Číslo CAS: 4426-47-5 EINECS: 224-607-7 |