Tlačiť
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L14536.06 L14536.03
L14536.06EA 293.22 EUR
L14536.06 L14536.03
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid ≥98%
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 97888-80-7 Molecular Formula: C16H16O3 Formula Weight: 256.30 Melting Point: 157-160° Beilstein Reference: 5045861
Vzorec: C₁₆H₁₆O₃
Teplota tavenia: 157…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00272572
Číslo CAS: 97888-80-7