3-Iodobenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L17447.03
L17447.06
L17447.03EA
121.77
EUR
L17447.03
L17447.06
3-Iodobenzaldehyde ≥98%
3-Iodobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 696-41-3
Molecular Formula: C7H5IO
Formula Weight: 232.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 55-57°
Boiling Point: 124-125°/13mm
Beilstein Reference: 1854653
MDL No.: MFCD00039573
Vzorec:
C₇H₅IO Mw: 232.02 Teplota varu: 124…125 °C (13 mmHg) Teplota tavenia: 55…57 °C |
Číslo MDL:
MFCD00039573 Číslo CAS: 696-41-3 |