Diphenyl sulphoxide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Phenyl sulphoxide, sulphinyldibenzene
B22135.14
B22135.22
B22135.36
B22135.14EA
75.41
EUR
B22135.14
B22135.22
B22135.36
Diphenyl sulphoxide ≥98%
Diphenyl sulphoxide
Purity: 98+%
CAS No.: 945-51-7
Molecular Formula: C12H10OS
Formula Weight: 202.28
Melting Point: 69-72°
Boiling Point: 206-208°/13mm
MDL No.: MFCD00002085
Vzorec:
C₁₂H₁₀OS Teplota varu: 206…208 °C (13 mmHg) Teplota tavenia: 69…72 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002085 Číslo CAS: 945-51-7 EINECS: 213-415-9 |