Tlačiť
Diglycolic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D103705-100G D103705-25G
SIALD103705-100GEA 659.85 EUR
SIALD103705-100G SIALD103705-25G
Diglycolic anhydride, Sigma-Aldrich®
Diglycolic anhydride
Vzorec: C₄H₄O₄
Číslo MDL: MFCD00006677
Číslo CAS: 4480-83-5
EINECS: 224-761-5