1-Cyanocyclopropanecarboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Cyano-1-cyclopropanecarboxylic acid
H27730.06
H27730.03
H27730.06EA
165.03
EUR
H27730.06
H27730.03
1-Cyanocyclopropanecarboxylic acid ≥97%
1-Cyanocyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 6914-79-0
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Melting Point: 143-149°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00190651
Vzorec:
C₅H₅NO₂ Mw: 111.1 Teplota tavenia: 143…149 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00190651 Číslo CAS: 6914-79-0 OSN: 2923 ADR: 8 III |