Tlačiť
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
225266-25G 225266-5G
SIAL225266-25GEA 743.28 EUR
SIAL225266-25G SIAL225266-5G
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀O₄
Číslo MDL: MFCD00002554
Číslo CAS: 787-70-2
EINECS: 212-328-3