Tlačiť
Biphenyl-2,2'-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: [1,1'-Biphenyl]-2,2'-dicarboxylic acid, Diphenic acid, 2,2'-Biphenyldicarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
126691-100G 126691-25G
SIAL126691-100GEA 179.7 EUR
SIAL126691-100G SIAL126691-25G
Biphenyl-2,2'-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Biphenyl-2,2'-dicarboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀O₄
Číslo MDL: MFCD00002464
Číslo CAS: 482-05-3
EINECS: 207-576-4