Tlačiť
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4'-Hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
B21946.09 B21946.88
B21946.09EA 286.4 EUR
B21946.09 B21946.88
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 58574-03-1 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 292-295° MDL No.: MFCD00059078
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
Teplota tavenia: 292…295 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059078
Číslo CAS: 58574-03-1