Tlačiť
3-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Benzyloxybenzoic acid
H32882.03 H32882.06 H32882.14
H32882.03EA 45.26 EUR
H32882.03 H32882.06 H32882.14
3-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
3-(Benzyloxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 69026-14-8 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 133-135° MDL No.: MFCD00527901
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
Mw: 228.25
Teplota tavenia: 133…135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00527901
Číslo CAS: 69026-14-8