Tlačiť
2-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12425.09 A12425.18 A12425.30
A12425.09EA 83.43 EUR
A12425.09 A12425.18 A12425.30
2-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
2-(Benzyloxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 14389-86-7 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 76-78° MDL No.: MFCD00051940
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
Teplota tavenia: 76…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051940
Číslo CAS: 14389-86-7