Tlačiť
Fenol, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
0188.0500EA 129.96 EUR
0188.0500 0188.1000
Fenol, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
Teplota varu: 181,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 40,8 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002143
Číslo CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
OSN: 1671
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Clarity of Solution passes test
Freezing Point min. 40.5 °C
Residue after Evaporation max. 0.03 %
Water (H2O) max. 0.2 %