Tlačiť
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
M5655-1G M5655-100MG M5655-500MG
SIALM5655-1GEA 209.49 EUR
SIALM5655-1G SIALM5655-100MG SIALM5655-500MG
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT), Sigma-Aldrich®
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Vzorec: C₁₈H₁₆N₅BrS
Mw: 414.33
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011964
Číslo CAS: 298-93-1
EINECS: 206-069-5