Tlačiť
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Varování
Synonymá: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
A2231.0001 A2231.0005 A2231.0010
A2231.0001EA 75.71 EUR
A2231.0001 A2231.0005 A2231.0010
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Vzorec: C₁₈H₁₆N₅BrS
Mw: 414.33
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011964
Číslo CAS: 298-93-1
EINECS: 206-069-5